Sulfacetamide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0579.00EA 1820 EUR InStock
PROOMM0579.00
Sulfacetamide
Sulfacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066501
Numéro CAS: 144-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité