5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17414.03EA 79.7 EUR InStock
L17414.03 L17414.06
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98%
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formule: C₉H₁₁IO₃
MW: 294,09 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318153
Numéro CAS: 25245-29-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité