4-Hydroxyazobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
417360250 417361000
ACRO417360250EA 49.9 EUR InStock
ACRO417360250 ACRO417361000
4-Hydroxyazobenzène 97%
4-Hydroxyazobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002330
Numéro CAS: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité