4-Hydroxyazobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
B25198.06 B25198.14 B25198.22
B25198.06EA 27.6 EUR InStock
B25198.06 B25198.14 B25198.22
4-Hydroxyazobenzène ≥98%
4-Hydroxyazobenzène
Purity: 98% CAS No.: 1689-82-3 Molecular Formula: C12H10N2O Formula Weight: 198.23 Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00002330
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002330
Numéro CAS: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité