N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423601000 423605000 423600250
ACRO423601000EA 64.5 EUR InStock
ACRO423601000 ACRO423605000 ACRO423600250
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 150…155 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078422
Numéro CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Additional info package usually contains small pouches of ammonium carbonate as preservative
Solubility (5 % in water) Passes test
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité