2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03 L17958.06
L17958.03EA 38.1 EUR InStock
L17958.03 L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 374538-03-1 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 8313459
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179452
Numéro CAS: 374538-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité