3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27444.06 H27444.03
H27444.06EA 97.2 EUR InStock
H27444.06 H27444.03
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 99769-19-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 136° MDL No.: MFCD02093046
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093046
Numéro CAS: 99769-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité