3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
010804-5G 010804-25G
FLUO010804-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010804-5G FLUO010804-25G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093046
Numéro CAS: 99769-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité