Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenoxyphenylacetonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L10194.03EA 73.6 EUR InStock
L10194.03
2-Phenoxyphenylacetonitrile ≥98%
2-Phenoxyphenylacetonitrile


Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1 mmHg)
Densité: 1,110
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016386
Numéro CAS: 25562-98-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité