Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27174.14 H27174.06
H27174.14EA 185 EUR InStock
H27174.14 H27174.06
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque 96%
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
Purity: 96% CAS No.: 103204-69-9 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.21 Melting Point: ca 248° dec. MDL No.: MFCD02258874
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 248 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258874
Numéro CAS: 103204-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité