4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10910000EA 146 EUR InStock
EHERC10910000
4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₄
Numéro CAS: 33629-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité