3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Synonyms: 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
018227-1G 018227-5G
FLUO018227-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018227-1G FLUO018227-5G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016396
Numéro CAS: 20967-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité