Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxyphenylacetonitrile ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L09771.03EA 77.4 EUR InStock
L09771.03
4-Benzyloxyphenylacetonitrile ≥97%
4-Benzyloxyphenylacetonitrile


Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Point d'ébullition: 170…173 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016400
Numéro CAS: 838-96-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité