4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
018228-1G 018228-5G
FLUO018228-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018228-1G FLUO018228-5G
4-Benzyloxyphenylacetonitrile
4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016400
Numéro CAS: 838-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité