2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53518.03 H53518.06
H53518.03EA 62.4 EUR InStock
H53518.03 H53518.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 474024-36-7 Molecular Formula: C9H5BrF3N Formula Weight: 264.04 Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD03094308
Formule: C₉H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 265…266 °C
Densité: 1.626
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094308
Numéro CAS: 474024-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité