2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Synonyms: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
007945-1G 007945-5G
FLUO007945-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007945-1G FLUO007945-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045621
Numéro CAS: 13544-06-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité