D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
418310050 418310010
ACRO418310050EA 205 EUR InStock
ACRO418310050 ACRO418310010
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 99%
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (2 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064321
Numéro CAS: 68832-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité