D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
L11109.03 L11109.06 L11109.14
L11109.03EA 43.4 EUR InStock
L11109.03 L11109.06 L11109.14
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥98%
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Purity: 98+% CAS No.: 68832-13-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4849 Boiling Point: 74-76°/2mm Beilstein Reference: 1523669 Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene) MDL No.: MFCD00064321
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (2 mmHg)
Densité: 1.025
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064321
Numéro CAS: 68832-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité