L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09779.03EA 46.3 EUR InStock
L09779.03 L09779.14 L09779.06
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥98%
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Densité: 1,025
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23356-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité