4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 57 EUR InStock
A14716.14 A14716.22
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde ≥98%
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 213…215 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003365
Numéro CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité