4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Fournisseur: Molekula
MOLE70109116-5GEA 0 EUR InStock
MOLE70109116-5G
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003365
Numéro CAS: 2426-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité