Dicyanoargentate de potassium (54,2% Ag) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12551.14 12551.22 12551.36
12551.14EA 118 EUR InStock
12551.14 12551.22 12551.36
Dicyanoargentate de potassium (54,2% Ag) ≥99.9% (base métaux)
Dicyanoargentate de potassium
Purity: 99.9% CAS No.: 506-61-6 Molecular Formula: C2AgKN2 Formula Weight: 199.01 Physical Form: Powder Density: 2.36 Appearance: White Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7669 UN No.: 1588 MDL No.: MFCD00036297
Silver plating
Formule: C₂AgKN₂
MW: 199,001 g/mol
Densité: 2.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036297
Numéro CAS: 506-61-6
EINECS: 208-047-0
ONU: 1588
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7669
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité