Malathion
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
PROOLGC1205EA 215 EUR InStock
PROOLGC1205
Malathion
Malathion
Formule: C₁₀H₁₉O₆PS₂
Numéro CAS: 121-75-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité