2-(Allylthio)nicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07090.06EA 60.2 EUR InStock
L07090.06
2-(Allylthio)nicotinic acid ≥98%
2-(Allylthio)nicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051681
Numéro CAS: 175135-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité