2-(Methylthio)nicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09920.09 L09920.04
L09920.09EA 37.9 EUR InStock
L09920.09 L09920.04
2-(Methylthio)nicotinic acid ≥98%
2-(Methylthio)nicotinic acid
Purity: 98+% CAS No.: 74470-23-8 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 4391503
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169,20 g/mol
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010101
Numéro CAS: 74470-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité