2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27103.03 H27103.06
H27103.03EA 73.5 EUR InStock
H27103.03 H27103.06
2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 28080-54-8 Molecular Formula: C5H3IN2O2 Formula Weight: 249.98 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD05863241
Formule: C₅H₃IN₂O₂
Point de fusion: 163…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863241
Numéro CAS: 28080-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité