2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10348.03 L10348.06
L10348.03EA 68 EUR InStock
L10348.03 L10348.06
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
Purity: 95% CAS No.: 52431-30-8 Molecular Formula: C4Br2N2O4S Formula Weight: 331.94 Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 218219
Formule: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015537
Numéro CAS: 52431-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité