2-Aminothiophène-3-carbonitrile
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CFF497.5 CFF497.25 017505-5G 017505-25G
CHMPCFF497.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF497.5 CHMPCFF497.25 FLUO017505-5G FLUO017505-25G
2-Aminothiophène-3-carbonitrile
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00706298
Numéro CAS: 4651-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité