2-Aminothiophène-3-carbonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
GK01096DA GK01096EA
MAYBGK01096DAEA 0 EUR InStock
MAYBGK01096DA MAYBGK01096EA
2-Aminothiophène-3-carbonitrile
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00706298
Numéro CAS: 4651-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité