2-Amino-3-thénoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
CFF182.5 CFF182.10 CFF182.25 017254-25G 017254-5G
CHMPCFF182.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF182.5 CHMPCFF182.10 CHMPCFF182.25 FLUO017254-25G FLUO017254-5G
2-Amino-3-thénoate d'éthyle
2-Amino-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01566303
Numéro CAS: 31891-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité