2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
017433-10G 017433-25G 017433-50G
FLUO017433-10GEA 0 EUR InStock
FLUO017433-10G FLUO017433-25G FLUO017433-50G
2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle
2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085051
Numéro CAS: 4815-24-1
EINECS: 225-387-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité