3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-Lactide
L09026.09 L09026.18
L09026.09EA 40.2 EUR InStock
L09026.09 L09026.18
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥99%
3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Purity: 99% CAS No.: 95-96-5 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 122-126° Boiling Point: 138-142°/8mm Beilstein Reference: 82121 MDL No.: MFCD00011685
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 138…142 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 122…126 °C
Point d'éclair: 180 °C (356 °F)
Numéro MDL: MFCD00011685
Numéro CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité