(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO297565000EA 1270 EUR InStock
ACRO297565000 ACRO297561000 ACRO297560250
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Point de fusion: 278 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD16621721
Numéro CAS: 128446-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (On dry substance)
HPLC ≤2.0 % Residual beta-cyclodextrin (On dry substance)
NMR 2 to 6 (degree of substitution)
NMR substituents are located mainly at O(2) of the anhydroglucopyranose units
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité