(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 53.2 EUR InStock
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Point de fusion: 305 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069372
Numéro CAS: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité