2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins, Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin, 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
235530010 235530050
ACRO235530010EA 106 EUR InStock
ACRO235530010 ACRO235530050
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine 96%
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Formule: C₅₆H₉₈O₃₅
MW: 1331,3563 g/mol
Point de fusion: 298…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011616
Numéro CAS: 51166-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % Methylated beta-cyclodextrins ((on dry basis) calculated)
Water ≤5.0 % (K.F.)
HPLC 35.0 to 55.0 % (ELSD) isomer purity Heptakis(2,6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin
TLC ≤0.5 % unmodified beta-cyclodextrin
NMR 12.0 to 16.0 methyl groups per cyclodextrin ring (average degree of substitution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité