β-Cyclodextrine
Fournisseur: PanReac AppliChem
A2147.0100EA 188 EUR InStock
A2147.0100
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité