γ-Cyclodextrine
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219005401EA 250 EUR InStock
ICNA0219005401 ICNA02190054.1 ICNA0219005405 ICNA02190054.5
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Formule: C₄₈H₈₀O₄₀
MW: 1297,1248 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009595
Numéro CAS: 17465-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité