Phosphamidon
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16140000EA 68.9 EUR InStock
EHERC16140000
Phosphamidon
Phosphamidon
Formule: C₁₀H₁₉ClNO₅P
Numéro CAS: 13171-21-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité