Cyanamide 50% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20448.0B L20448.22 L20448.30
L20448.0BEA 172 EUR InStock
L20448.0B L20448.22 L20448.30
Cyanamide 50% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Cyanamide
CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: None Refractive Index: 1.3980 Odour: Odourless pH: 4.2 Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00007572
Formule: CH₂N₂
MW: 42,04 g/mol
Densité: 1.06
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007572
Numéro CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
ONU: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2684
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité