DL-Mentol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH8391.1EA 34.9 EUR InStock
ROTH8391.1
DL-Mentol
DL-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001484
Numéro CAS: 89-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité