(±)-Dimethenamid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12677500EA 274 EUR InStock
EHERC12677500
(±)-Dimethenamid
(±)-Dimethenamid
Formule: C₁₂H₁₈ClNO₂S
Numéro CAS: 87674-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité