Bromure de phénylmagnésium 3 mol/l
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54729.AEEA 341 EUR InStock
H54729.AE
Bromure de phénylmagnésium 3 mol/l
Bromure de phénylmagnésium
Formule: C₆H₅BrMg
MW: 181,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000038
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité