Vitamine K1 (Phytoménadione), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
5.01890.0001 5.01890.0100
5.01890.0001EA 111 EUR InStock
5.01890.0001 5.01890.0100
Vitamine K1 (Phytoménadione), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité