Vitamine K1 (Phytoménadione)
Fournisseur: Merck
47773.EA 58.6 EUR InStock
47773.
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
MW: 450,6958 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/27/28506727.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité