Ectoine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
55459-1 55459-3 55459-7
BMOL55459-1EA 0 EUR InStock
BMOL55459-1 BMOL55459-3 BMOL55459-7
Ectoine
Ectoine
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03419286
Numéro CAS: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité