(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
L09031.06 L09031.14
L09031.06EA 27 EUR InStock
L09031.06 L09031.14
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Purity: 98+% CAS No.: 4511-42-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4475 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 82124 Optical Rotation: +265° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00070594
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 95…99 °C
Numéro MDL: MFCD00070594
Numéro CAS: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité