Acide pyrrole-3-carboxylique hydraté 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
377655000 377650025
ACRO377655000EA 85.3 EUR InStock
ACRO377655000 ACRO377650025
Acide pyrrole-3-carboxylique hydraté 95%
Acide pyrrole-3-carboxylique hydraté
Formule: C₅H₅NO₂·H₂O
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201862
Numéro CAS: 336100-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité