Cyanamide ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with phosphoric acid
L03744.06 L03744.14 L03744.22
L03744.06EA 34 EUR InStock
L03744.06 L03744.14 L03744.22
Cyanamide ≥98% stabilisé
Cyanamide
Stabilized
Purity: 98+% CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 141°(285°F) Odour: Odourless pH: 3.5-4.2 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 132-138°/12mm Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007572
Formule: CH₂N₂
MW: 42,04 g/mol
Point d'ébullition: 132…138 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Densité: 1.282
Point d'éclair: 141 °C (285 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007572
Numéro CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2684
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité