Chlorure de 2-thiénylacétyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
232230500 232230050
ACRO232230500EA 142 EUR InStock
ACRO232230500 ACRO232230050
Chlorure de 2-thiénylacétyle 99%
Chlorure de 2-thiénylacétyle
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (90 mmHg)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005456
Numéro CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité