Acide 2-thienylacetique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 65.9 EUR InStock
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
Acide 2-thienylacetique 98%
Acide 2-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005458
Numéro CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité